Learn More
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055801
39.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
61995-20-8
C13H15NO3
233.27
MFCD03001723
ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
1514169
Benzyl 3-Oxopiperidin-1-Carboxylat
O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
61995-20-8
C13H15NO3
233.27
MFCD03001723
ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
1514169
Benzyl 3-Oxopiperidin-1-Carboxylat
O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone finds its application in the synthesis and pharmacological evaluation of some 6-substituted 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanes as potential dopamine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon findet Anwendung in der Synthese und pharmakologischen Bewertung einiger 6-substituierter 7-Methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]dekane als potenzielle Dopamin-Agonisten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone
Menge 1 g
Beilstein 1464624
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig