Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H29231.MD
Weitere Details : CAS : 186550-13-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463847
  • 40.38 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
20-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
186550-13-0
186.255
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
2756370
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
C9H18N2O2
MFCD01861220
1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
Tert-Butyl 3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
Spezifikation
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
1.471
250mg
C9H18N2O2
UN2735
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
2756370
96%
1.022
Air sensitive
186550-13-0
MFCD01861220
1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
186.255
186.25
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation