Learn More
1-Boc-3-(Brommethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443958
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443958 250 mg 250 Milligramm
15453958 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57492.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei 25 °C, 0.83 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253176-93-1
Summenformel C9H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.14
MDL-Nummer MFCD16556174
InChI-Schlüssel PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 53350331
IUPAC-Name Tert-Butyl-3-(Brommethyl)azetidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water at 25°C,0.83g/L.
Formelmasse 250.13
Reinheit (%) 95%