Learn More
1-BOC-3-Hydroxyazetidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
141699-55-0
C8H15NO3
173.21
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2756801
tert-Butyl-3-hydroxyazetidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
141699-55-0
C8H15NO3
173.21
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2756801
tert-Butyl-3-hydroxyazetidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Schmelzpunkt 39.0°C to 44.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.