Learn More
1-Boc-3-Iodzetidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Boc-3-Iodazetidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Boc-3-Iodazetidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-3-iodoazetidine |
CAS | 254454-54-1 |
Summenformel | C8H14INO2 |
MDL-Nummer | MFCD09752821 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate |
InChI-Schlüssel | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
IUPAC-Name | Tert-butyl3-iodazetidin-1-carboxylat |