Learn More
1-Boc-4-(2-formylphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7037267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
174855-57-3
C16H22N2O3
290.363
MFCD05864664
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
6490990
Tert-Butyl 4-(2-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
174855-57-3
C16H22N2O3
290.363
MFCD05864664
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
6490990
Tert-Butyl 4-(2-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 97%