Learn More
1-Boc-4-(2-methoxycarbonylphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7052687
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
870703-74-5
C17H24N2O4
320.39
MFCD07369760
JFZGCXORLWXLGH-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-methoxycarbonyl phenyl piperazine-1-carboxylate, methyl 2-boc-piperazin-1-yl benzoate, 1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl pipera, 1-boc-4-2-methoxycarbonyl phenyl-piperazine
16217924
Tert-Butyl 4-(2-Methoxycarbonylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
COC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
870703-74-5
C17H24N2O4
320.39
MFCD07369760
JFZGCXORLWXLGH-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-methoxycarbonyl phenyl piperazine-1-carboxylate, methyl 2-boc-piperazin-1-yl benzoate, 1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl pipera, 1-boc-4-2-methoxycarbonyl phenyl-piperazine
16217924
Tert-Butyl 4-(2-Methoxycarbonylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
COC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine
Farbe Gelb bis orange
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.532
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 320.39
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig