Learn More
1-Boc-4-(4-formylphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036934
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
197638-83-8
C16H22N2O3
290.36
MFCD05864663
KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
2795509
Tert-Butyl 4-(4-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
197638-83-8
C16H22N2O3
290.36
MFCD05864663
KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
2795509
Tert-Butyl 4-(4-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 97%