Learn More
1-Boc-4-(p-Toluolsulfonyloxymethyl)piperidin, 96%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-4-(p-toluenesulfonyloxymethyl)piperidine |
| Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 369.48 |
| Reinheit (%) | 96% |