Learn More
1-Boc-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1-Boc-4-piperidone is used as a pharmaceutical intermediate. It is involved in the preparation of 1-piperidin-4-yl-substituted butyro- and valerolactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-4-Piperidon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist an der Herstellung von 1-Piperidin-4-yl-substituiertem Butyro- und Valerolactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Metallen.
1-Boc-4-Piperidon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist an der Herstellung von 1-Piperidin-4-yl-substituiertem Butyro- und Valerolactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-4-piperidone |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3650236 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 199.25 |
Reinheit (%) | 99% |