Learn More
1-Boc-5-bromindolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039863
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
261732-38-1
C13H16BrNO2
298.18
MFCD08059280
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate, 1-boc-5-bromoindoline, n-boc-5-bromoindoline, tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20aixt, amth084, 5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline
21865438
Tert-Butyl 5-Brom-2,3-Dihydroindol-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
261732-38-1
C13H16BrNO2
298.18
MFCD08059280
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate, 1-boc-5-bromoindoline, n-boc-5-bromoindoline, tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20aixt, amth084, 5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline
21865438
Tert-Butyl 5-Brom-2,3-Dihydroindol-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Boc-5-bromoindoline
Menge 250 mg
Formelmasse 298.18
Reinheit (%) 97%