Learn More
1-Boc-5-methoxyindol-2-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449407 1 g 1 Gramm
15459407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52654.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 290331-71-4 | C14H18BNO5 | 291.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 290331-71-4
Summenformel C14H18BNO5
Molekulargewicht (g/mol) 291.11
MDL-Nummer MFCD04039006
InChI-Schlüssel PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, 1-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-yl boronic acid, n-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-boc-5-methoxy-1h-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxyindol-2-ylboronic acid, pubchem24022, acmc-1cjok
PubChem CID 2794716
IUPAC-Name [5-Methoxy-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Indol-2-yl]Boronsäure
SMILES COC1=CC=C2N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=CC2=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 1 g
Formelmasse 291.11
Reinheit (%) 95%