Learn More
1-Boc-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol |
| CAS | 106984-09-2 |
| Summenformel | C13 H27 N O6 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | t-boc-N-EDA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H27NO6/c1-13(2,3)20-12(16)14-4-6-17-8-10-19-11-9-18-7-5-15/h15H,4-11H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.36 |
| Formelmasse | 293.1838 |