Learn More
1-Boc-piperidin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde is used as reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, selective GPR119 agonists for type II diabetes, M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors, HDAC inhibitors and selective 5-HT6 antagonists. It is also used as reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-piperidin-4 -Carboxaldehyd wird als Reaktionsmittel zur Synthese von Pim1-Hemmern, selektiven GPR119-Agonisten für Typ-II-Diabetes, M-tropischen (R5) HIV-1-Replikationshemmern, HDAC-Hemmern und selektiven 5-HT6-Antagonisten verwendet. Es wird auch als Reaktionsmittel für 3-Komponenten-Vinylogen-Mannich-Reaktionen verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Boc-piperidin-4 -Carboxaldehyd wird als Reaktionsmittel zur Synthese von Pim1-Hemmern, selektiven GPR119-Agonisten für Typ-II-Diabetes, M-tropischen (R5) HIV-1-Replikationshemmern, HDAC-Hemmern und selektiven 5-HT6-Antagonisten verwendet. Es wird auch als Reaktionsmittel für 3-Komponenten-Vinylogen-Mannich-Reaktionen verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 213.28 |
Reinheit (%) | 97% |