Learn More
Beskrivelse
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Tekniske data
Tekniske data
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Verteiler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Biosart 100 Monitor |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 1 |
| Typ | Biosart-100-Verteiler |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Länge (metrisch) | 176 mm |
| Breite (metrisch) | 98 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?