Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Verteiler |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | 500-ml-Edelstahltrichter |
| Menge | 1 |
| Typ | Verteiler |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
| Länge (metrisch) | 176 mm |
| Breite (metrisch) | 98 mm |
| Mehr anzeigen |