Learn More
1-Brom-2,4-Dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene has been used in the preparation of 2,4-dinitrophenol via treatment with KO2-crown ether complex in benzene. It is used as substrate in protein determination and glutathione S-transferase (GST) assay of chicken and rat prostaglandin D2 synthase (PGDS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2,4-dinitrobenzol wird bei der Herstellung von 2,4-Dinitrophenol durch Behandlung mit einem KO2-Kronen-Etherkomplex in Benzol verwendet. Es wird als Substrat für die Proteinbestimmung und den Glutathion-S-Transferase-(GST)-Assay der Prostaglandin-D2-Synthase (PGDS) von Hühnern und Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Brom-2,4-dinitrobenzol wird bei der Herstellung von 2,4-Dinitrophenol durch Behandlung mit einem KO2-Kronen-Etherkomplex in Benzol verwendet. Es wird als Substrat für die Proteinbestimmung und den Glutathion-S-Transferase-(GST)-Assay der Prostaglandin-D2-Synthase (PGDS) von Hühnern und Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene |
Schmelzpunkt | 70°C to 73°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3459 |
Synonym | 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly miscible). |
Formelmasse | 247.01 |
Reinheit (%) | 98% |