Learn More
1-Brom-2,5,8-undecatriin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2,5,8-undecatriyne |
| CAS | 34498-25-4 |
| Summenformel | C11H11Br |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,5,8,11H2,1H3 |
| SMILES | CCC#CCC#CCC#CCBr |
| IUPAC-Name | 1-Bromundeca-2,5,8-triyn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.11 |
| Formelmasse | 222.0044 |