Learn More
1-Brom-2-Butanon, Tech. 85 %, stab. mit Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058382
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
816-40-0
C4H7BrO
151.003
MFCD00000207
CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
13156
1-Brombutan-2-on
CCC(=O)CBr
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
816-40-0
C4H7BrO
151.003
MFCD00000207
CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
13156
1-Brombutan-2-on
CCC(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-butanone
Namenshinweis stabilized with calcium carbonate
Dichte 1.479
Siedepunkt 48°C to 49°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.465
Menge 1 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 741894
Formelmasse 151.01
Reinheit (%) 85%
Güte Eigenschaften