Learn More
Alfa Aesar™ 1-Brom-2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61771.06
Weitere Details : CAS : 168971-68-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408348
  • 94.30 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 26-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
168971-68-4
258.998
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
22065211
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)Br
C7H3BrF4O
MFCD06657548
1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-3-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-fluoro-4-bromobenzenetrifluoromethoxy, 4-bromo-3-fluoro-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy, pubchem1075, acmc-1c50f, ksc498c3b, 4-bromo-3-fluorotrifluoromethoxy-benzene, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy bromobenzene
1-Brom-2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol
Spezifikation
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
5g
C7H3BrF4O
1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-3-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-fluoro-4-bromobenzenetrifluoromethoxy, 4-bromo-3-fluoro-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy, pubchem1075, acmc-1c50f, ksc498c3b, 4-bromo-3-fluorotrifluoromethoxy-benzene, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy bromobenzene
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)Br
258.998
259
98%
Gelb
168971-68-4
MFCD06657548
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol
22065211
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation