Learn More
1-Brom-2-iodbenzen, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023455
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
583-55-1
C6H4BrI
282.906
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-Brom-2-iodbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
583-55-1
C6H4BrI
282.906
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-Brom-2-iodbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromiodbenzol wird bei der Synthese von Diarylaminen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodobenzene
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 2.256
Siedepunkt 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6645
Menge 5 g
Beilstein 1855309
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 282.91
Reinheit (%) ≥98%