Learn More
1-Brom-2-iodobenzol, 99 %, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735743
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
583-55-1
C6H4BrI
282.9
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-Brom-2-iodbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
583-55-1
C6H4BrI
282.9
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-Brom-2-iodbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Farbe Gelb
Dichte 2.2030g/mL
Siedepunkt 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4I
Brechungsindex 1.6620 to 1.664
Menge 1 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Relative Dichte 2.203
Stabilisator copper
Formelmasse 282.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.