Learn More
1-Brom-2-Methylnaphthalin, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331827
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331827 10 g 10 Gramm
11341827 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05093.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
1-Bromo-2-methylnaphthalene is used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry. Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngm levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Methylnaphthalin wird als Testverbindung bei der Bestimmung von Halogenkohlenwasserstoffen in Spurenwerten durch die überkritische Flüssigkeitschromatographie - mikrowelleninduzierte Plasma-Massenspektrometrie verwendet. Das dynamische Phosphorquenching von 1-Brom-2-Methylnaphthalin ohne Desoxygenierung wurde für die selektive Messung von Cu(II) bei NGM-Konzentrationen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2586-62-1
Summenformel C11H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.10
MDL-Nummer MFCD00003871
InChI-Schlüssel CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methylnaphthalin
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Dichte 1.428
Siedepunkt 295°C to 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.649
Menge 10 g
Beilstein 2042531
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch