missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Brom-2-Naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024294
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
573-97-7
C10H7BrO
223.069
MFCD00003869
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
11316
1-Bromnaphthalen-2-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
573-97-7
C10H7BrO
223.069
MFCD00003869
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
11316
1-Bromnaphthalen-2-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-naphthol
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 25 g
Beilstein 2044001
Formelmasse 223.08
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'