Learn More
1-Brom-3,4,5-Trichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is a multipurpose intermediate commonly used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein vielseitiges Zwischenprodukt, das häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ein vielseitiges Zwischenprodukt, das häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |
Beilstein | 2089937 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 260.34 |
Reinheit (%) | 98% |