Learn More
1-Brom-3,4,5-Trichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15461749
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21928-51-8
C6H2BrCl3
260.34
MFCD00155009
VZUMVBQMJFFYRM-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trichlorobromobenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trichloro, 1-bromo-3,4,5-trichlorobenzene, 1-bromo-3,4,5-trichloro-benzene, pubchem23062, acmc-209fpm, ksc497i6l, 1,2,3-trichloro-5-bromobenzene
4124400
5-Brom-1,2,3-trichlorbenzol
ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21928-51-8
C6H2BrCl3
260.34
MFCD00155009
VZUMVBQMJFFYRM-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trichlorobromobenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trichloro, 1-bromo-3,4,5-trichlorobenzene, 1-bromo-3,4,5-trichloro-benzene, pubchem23062, acmc-209fpm, ksc497i6l, 1,2,3-trichloro-5-bromobenzene
4124400
5-Brom-1,2,3-trichlorbenzol
ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1Cl
It is a multipurpose intermediate commonly used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein vielseitiges Zwischenprodukt, das häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Beilstein 2089937
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 98%