Learn More
1-Brom-4-fluor-2-methyl-5-nitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 170098-98-3 |
| Summenformel | C7H5BrFNO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)7(10(11)12)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(F)c(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Brom-4-fluor-2-methyl-5-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.02 |
| Formelmasse | 232.9488 |