Learn More
1-Brom-4-Methylcyclohexan, cis und trans, 97 %, Thermo Scientific™
62.20 € - 254.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-40-2
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.085
MDL-Nummer MFCD00014282
InChI-Schlüssel RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
PubChem CID 22727
IUPAC-Name 1-Brom-4-methylcyclohexan
SMILES CC1CCC(CC1)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11307785
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02640.06
5g
62.20 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11317785
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02640.14
25g
254.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-Brom-4-Methylcyclohexan wird als Zwischenprodukte in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6294-40-2
177.085
RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
22727
CC1CCC(CC1)Br
C7H13Br
MFCD00014282
cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
1-Brom-4-methylcyclohexan
Spezifikation
1-Bromo-4-methylcyclohexane
6294-40-2
94°C to 96°C (50mmHg)
MFCD00014282
1.488
5g
RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-4-methylcyclohexan
22727
97%
Cis + Trans
1.262
C7H13Br
1900954
cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
Not miscible in water.
CC1CCC(CC1)Br
177.085
177.09