missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Brom-4-n-Octylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022072
27.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51554-93-9
C14H21Br
269.226
MFCD00038348
OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
142854
1-Brom-4-Octylbenzol
CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51554-93-9
C14H21Br
269.226
MFCD00038348
OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
142854
1-Brom-4-Octylbenzol
CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Menge 1 g
Formelmasse 269.23
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'