Learn More
1-Brombenzol-13C6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromobenzene 13C6 |
| CAS | 112630-77-0 |
| Summenformel | 13C6 H5 Br |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-bromo- (ACI), 1-Bromobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI), Benzene-13C6, bromo- (9CI), Bromobenzene-13C6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-Name | Brom(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrien |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.96 |
| Formelmasse | 161.978 |