Learn More
1-Brombutan-2,2-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromobutane-2,2-d2 |
| CAS | 55724-40-8 |
| Summenformel | C4 D2 H7 Br |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Butane-2,2-d2, 1-bromo- (9CI), 1-Bromobutane-2,2-d2, 1-Bromobutane-2,2-D2, 1-Bromobutane-d2, n-Butyl bromide-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC)CBr |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,2-Dideuteriobutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.0306 |
| Formelmasse | 138.0013 |