Learn More
(1-Bromethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412868
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412868 25 g 25 Gramm
11422868 100 g 100 Gramm
11432868 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16839.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(1-Bromoethyl)benzene has been employed in controlled radical polymerization of styrene, in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine and as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Bromethyl)benzol wurde bei der kontrollierten radikalen Polymerisation von Styrol, bei der asymmetrischen Veresterung von Benzoesäure in Gegenwart eines chiralen zyklischen Guanidins und als Initiator bei der Synthese von bromterminiertem Polyp-methoxystyrol und Polystyrol über die Atom-Transfer-Radikal-Polymerisation eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht zusammen mit stark basischen und oxidierenden Materialien lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-71-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000139
InChI-Schlüssel CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC-Name 1-Bromethylbenzol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Bromoethyl)benzene
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 1.356
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 25 g
Beilstein 507210
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,and benzene.
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 97%