Learn More
1-Bromheptan, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 107030050
Weitere Details : CAS : 629-04-9 Netto-Gewicht : 0.05570kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020680
  • 18.80 € / 5 Milliliter
Verfügbar ab
12-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
629-04-9
179.1
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
12369
CCCCCCCBr
C7H15Br
MFCD00000273
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
1-Bromheptan
Spezifikation
1-Bromoheptane
60°C
Glasflasche
1.14
Farblos bis hellgelb
5mL
629-04-9
100.0
C7H15Br
MFCD00000273
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
1-Bromheptan
12369
Flüssig
1.1400g/mL
Authentic
1.4489 to 1.4509
180°C
-58°C
99%
98.5
99%
CH3(CH2)6Br
01, 155
Solubility in water: insoluble
CCCCCCCBr
179.1
179.1
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation