Learn More
1-Bromhexan-d13, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromohexane-D13 |
| CAS | 130131-94-1 |
| Summenformel | C6 D13 Br |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d13, 6-bromo- (9 CI, ACI), 6-Bromohexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d13 (ACI), Perdeuterated 1-bromohexane, 1-Bromohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13, 1-Bromohexane-d13, 1-Bromohexane-D13 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-Name | 1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.1515 |
| Formelmasse | 177.1017 g/mol |
| Mehr anzeigen |