Learn More
1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 263.13 |
Reinheit (%) | 97% |