Learn More
1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol, 90 %, Maybridge
Brand:  Maybridge CC49908DE
Additional Details : CAS : 82657-72-5 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 View more versions of this product
Product Code. 10022224
  • 343.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
28-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
82657-72-5
263.134
1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol
C13H11BrO
YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
22675469
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifications
1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
5g
97%
1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
263.134
263.13
Bernsteinfarbene Glasflasche
82657-72-5
C13H11BrO
YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol
22675469
97%
Videos
SDS Documents