Learn More
1-(Brommethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30336118
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6855001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)pyrene
CAS 2595-90-6
Summenformel C17 H11 Br
Menge 1 g
Synonym Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene
InChI-Formel InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)pyren
Molekulargewicht (g/mol) 295.17
Formelmasse 294.0044