Learn More
1-(Brommethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30346101
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346101 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346101 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685500250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)pyrene
CAS 2595-90-6
Summenformel C17 H11 Br
Menge 250 mg
Synonym Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene
InChI-Formel InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)pyren
Molekulargewicht (g/mol) 295.17
Formelmasse 294.0044