Learn More
1-(Brommethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30337704
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337704 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68550050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)pyrene
CAS 2595-90-6
Summenformel C17 H11 Br
Menge 50 mg
Synonym Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene
InChI-Formel InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)pyren
Molekulargewicht (g/mol) 295.17
Formelmasse 294.0044