Learn More
1-Bromnonan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443234
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443234 500 g 500 Gramm
11423234 25 g 25 Gramm
11433234 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11443234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10577.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromononan wird als organisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird hauptsächlich in pharmazeutischen Synthesen und industriellen Farbstoffzwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Ethylether und Benzol.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-58-3
Summenformel C9H19Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.155
MDL-Nummer MFCD00000278
InChI-Schlüssel AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC-Name 1-Bromnonan
SMILES CCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromononane
Dichte 1.086
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 500 g
Beilstein 1733632
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Formelmasse 207.16
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.