Learn More
1-Bromonan-d19, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromononane-D19 |
| CAS | 1219805-90-9 |
| Summenformel | C9 D19 Br |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Nonane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d19, 9-bromo- (ACI), 9-Bromononane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d19 (ACI), 1-Bromononane-d19, 1-Bromononane-D19, 9-Bromononane-d19, 1-Nonyl-d19 bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-Name | 1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecadeuteriononan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.2682 |
| Formelmasse | 225.1863 g/mol |
| Mehr anzeigen |