Learn More
1-Bromperfluoroctan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026464
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
423-55-2
C8BrF17
498.97
MFCD00042082
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
9873
CHEBI:38803
1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
423-55-2
C8BrF17
498.97
MFCD00042082
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
9873
CHEBI:38803
1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromperfluoroctan und 1-Bromheptadecafluoroctan (Perfluoroctylbromid) können als Kontrastmittel im Gefäßsystem für die Fluor-19-Magnetresonanztomographie oder als synthetische Sauerstoffträger verwendet werden. Sie werden als O2-Träger in einigen Emulsionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromoperfluorooctane
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 1.93
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)7Br
Brechungsindex 1.305
Menge 1 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 498.98
Reinheit (%) ≥98%