Learn More
1-Brompinacolon, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757105
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5469-26-1
C6H11BrO
179.06
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
CC(C)(C)C(=O)CBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5469-26-1
C6H11BrO
179.06
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
CC(C)(C)C(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromopinacolone
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 189°C to 192°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCOCH2Br
Brechungsindex 1.4656 to 1.4676
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.33
Formelmasse 179.06
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssig