Learn More
1-Brompyren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049682
37.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1714-29-0
C16H9Br
281.152
MFCD00015767
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-pyrene, pyrene, bromo, pyrene, 1-bromo, bromopyrene, 1-brompyren, 1-brpy, 3-bromopyrene, 1-bromanylpyrene, pubchem14567, 1-bromopyrene
159627
1-Brompyren
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1714-29-0
C16H9Br
281.152
MFCD00015767
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-pyrene, pyrene, bromo, pyrene, 1-bromo, bromopyrene, 1-brompyren, 1-brpy, 3-bromopyrene, 1-bromanylpyrene, pubchem14567, 1-bromopyrene
159627
1-Brompyren
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)Br
1-Bromopyrene is used in the cleavage of DNA in studies. It is also used in the preparation of DNA base analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromopyrene
Schmelzpunkt 94°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 281.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallin