Learn More
1-Butan-d9-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Butan-d9-ol |
| CAS | 25493-17-8 |
| Summenformel | C4 2H9 H O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-ol (9CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutan-1-ol, n-Butyl-d9 alcohol, 1-Butan-d9-ol, 1-Butanol-D9 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 83.18 |
| Formelmasse | 83.1297 |