missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Butansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024098
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2386-60-9
C4H9ClO2S
156.624
MFCD00007464
WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
75430
Butan-1-sulfonylchlorid
CCCCS(=O)(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2386-60-9
C4H9ClO2S
156.624
MFCD00007464
WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
75430
Butan-1-sulfonylchlorid
CCCCS(=O)(=O)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.21
Siedepunkt 80°C to 81°C (9 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Strukturformel CH3(CH2)3SO2Cl
Brechungsindex 1.456
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1748742
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 156.63
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'