Learn More
1-Butanol, ACS-Reagenz, ≥99.4 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120025
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
71-36-3
C4H10O
74.123
MFCD00002964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
MFCD00002964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
ACS-Reagenz, ≥99.4 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -90 °C
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.4 %
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 116 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.112
Flammpunkt 35 °C (95 °F)
Zündpunkt 649 °F
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.399