Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Butanol |
Schmelzpunkt | -90 °C |
Namenshinweis | für HPLC |
Strukturformel | CH3(CH2)3OH |
MDL-Nummer | MFCD00002964 |
Beilstein | 969148 |
Synonym | Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.123 |
Formelmasse | 74.12 mol |
Reinheit (%) | ≥99.7% |