Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258822
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
174501-64-5
C8H15F6N2P
284.19
MFCD03093295
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
2734174
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
174501-64-5
C8H15F6N2P
284.19
MFCD03093295
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
2734174
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 6.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3727g/mL
Siedepunkt >340.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,1584
Relative Dichte 1.3727
IUPAC-Name 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Viskosität 272.1 mPa.s (25°C)
Formelmasse 284.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit