missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-Butyl)Triphenylphosphoniumbromid, 99 %

Catalog Number p-7080764
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1779-51-7
C22H24BrP
399.31
MFCD00011855
IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
159628
Butyl(triphenyl)phosphanium;bromid
[Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1779-51-7
C22H24BrP
399.31
MFCD00011855
IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
159628
Butyl(triphenyl)phosphanium;bromid
[Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 240°C to 243°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 3580224
Formelmasse 399.32
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'